Laborsoftware, Labworldsoft 6
Lieferant: IKA
20017366 20019397 20101872
IKAA20017366EA 14420 EUR
IKAA20017366 IKAA20019397 IKAA20101872
Laborsoftware, Labworldsoft 6
Software Labor-Software
Labworldsoft 6 ist eine Laborsoftware zur Steuerung von Laborgeräten, Automatisierung von Prozessen und Dokumentation Ihrer Messungen und Ergebnisse. Die Software bietet Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek verschiedener Laborgeräte.
  • Einfache Aufzeichnung verschiedener physikalischer Parameter
  • Funktionsmodule zur Erstellung zeit- oder ereignisgesteuerter Konfigurationen
  • Kommunikation über RS232, USB, Bluetooth oder Netzwerk
  • Unterstützt die Formate .csv, .xslx und ASCII
  • Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10
Labworldsoft integriert nicht nur IKA-Laborgeräte, sondern unterstützt auch zahlreiche Geräte anderer Hersteller. Sie bleiben flexibel bei der Wahl Ihrer Laborgeräte und profitieren vom gesamten Gerätespektrum der Laborwelt.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Inklusive 1 Jahr Support für neue Versionen von Labworldsoft 6.
Bitte beachten