ESD-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, Ergo-Med 737 XP Blueline
Lieferant: ATLAS - the shoe company
15336/W12 15336/W13 15336/W14 15337/W12 15337/W13 15337/W14 15338/W12 15338/W13 15338/W14 15339/W12 15339/W13 15339/W14 15340/W12 15340/W13 15340/W14 15341/W12 15341/W13 15341/W14 15347/W14 15342/W12 15342/W13 15342/W14 15343/W12 15343/W13 15343/W14 15344/W12 15344/W13 15344/W14 15345/W12 15345/W13 15345/W14 15346/W12 15346/W13 15346/W14 15347/W12 15347/W13 15348/W12 15348/W13 15348/W14
ATLA15336/W12EA 0 EUR
ATLA15336/W12 ATLA15336/W13 ATLA15336/W14 ATLA15337/W12 ATLA15337/W13 ATLA15337/W14 ATLA15338/W12 ATLA15338/W13 ATLA15338/W14 ATLA15339/W12 ATLA15339/W13 ATLA15339/W14 ATLA15340/W12 ATLA15340/W13 ATLA15340/W14 ATLA15341/W12 ATLA15341/W13 ATLA15341/W14 ATLA15347/W14 ATLA15342/W12 ATLA15342/W13 ATLA15342/W14 ATLA15343/W12 ATLA15343/W13 ATLA15343/W14 ATLA15344/W12 ATLA15344/W13 ATLA15344/W14 ATLA15345/W12 ATLA15345/W13 ATLA15345/W14 ATLA15346/W12 ATLA15346/W13 ATLA15346/W14 ATLA15347/W12 ATLA15347/W13 ATLA15348/W12 ATLA15348/W13 ATLA15348/W14
ESD-Stiefeletten, Schlaufen-Schnür-System, Ergo-Med 737 XP Blueline
Schuhe und Stiefel
Knöchelhoher ESD-Sicherheitsschuh aus wasserdichtem Leder mit aktiv-X Innenfutter und grobstollige Outdoor-Sohle mit 4,5-mm-Profil, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, antistatisch, hitzebeständig bis 170 °C.
  • Antistatisch bei 7,5×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
  • Atmungsaktive aktiv-X Fütterung
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, dämpfende Komfort-Zwischensohle aus MPU, dynamisches Laufsohlensystem
  • Zum Tragen mit Einlagen geeignet
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
Weite: 12, 13, 14
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN 20345; S3