Wägeschalen, smartPans™
Lieferant: VWR Collection
611-3834EA 128 EUR
611-3834 611-3835
Wägeschalen, smartPans™
Schiffchen Wägeschiffchen
Wägeschalen nach Cahn, kompatibel mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikrowaagen.
  • Aus Ultra High Vacuum (UHV) Folie
  • Benetzbar und komplett frei von Ölen, die normalerweise auf anderen Aluminiumfolien zu finden sind
Geeignet für organische, mikroelementare und thermische Analysen. Auch praktisch für pharmazeutische Anwendungen.
Zertifizierungen: ASTM B-479 3.1.4 und 10.3.1.
Verpackung: In einfach zu handhabenden Polypropylenröhrchen mit Klappdeckel.