Petroleumbenzin, 60…80 °C, Puriss. p.a., hoch kochend, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
32248-1LEA 78.61 EUR
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
Petroleumbenzin, 60…80 °C, Puriss. p.a., hoch kochend, Riedel-de Haën™
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 63…80 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7,4 %(V)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling range 60 - 80 °C
Density (D 20/4) 0.660 - 0.680
Refractive index (n 20/D) 1.376 - 1.382
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Benzene (GC) Max. 0.005 %
Iodine value Max. 0.3
S-compounds (as S) Max. 0.005 %