Petroleumbenzin, 50…70 °C, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., hoch kochend, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
32247-1L 32247-2.5L
32247-1LEA 73.55 EUR
32247-1L 32247-2.5L
Petroleumbenzin, 50…70 °C, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., hoch kochend, Riedel-de Haën™
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 50…70 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7,4 %(V)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling range 50 - 70 °C
Density (D 20/20) 0.661 - 0.664
Refractive index (n 20/D) 1.372 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Benzene (GC) Max. 0.01 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Iodine value Max. 0.3