Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 8 - 12 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
208604-1KG 208604-5KG
208604-1KGEA 215.76 EUR
208604-1KG 208604-5KG
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 8 - 12 mesh, Fluka™
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2,0 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size 8-12 mesh
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %