Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38282-1EA 38282-6X1EA
38282-1EAEA 37.59 EUR
38282-1EA 38282-6X1EA
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective