Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung Redoxindikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 122.87 EUR
46270-250ML 46270-50ML
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung Redoxindikator, Fluka™
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Siedepunkt: 100 °C (solvent)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,006 g/cm³
Flammpunkt: Entflammt nicht
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying