Quecksilber(II)iodid ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G
221090-25G
221090-500G
221090-100GEA
114.15
EUR
221090-100G
221090-25G
221090-500G
Quecksilber(II)iodid ≥99,0% ACS, Fluka™
Quecksilber(II)iodid
Formel:
HgI₂ Siedepunkt: 354 °C Schmelzpunkt: 259 °C Dichte: 6.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS-Nummer: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN-Nummer: 1638 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05905 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (excluding dried substances) | Min. 99.0 % |
Solubility | complying |
Mercury (Hg⁺) | Max. 0.1 % |
Soluble mercury salts (as Hg) | Max. 0.05 % |