Perchlorsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 521.51 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Perchlorsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Perchlorsäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel: HClO₄
Molekulargewicht: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 203 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
UN-Nummer: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002