Chrom(III)nitrat Nonahydrat ≥98,0%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 6011.69 EUR
31313-25KG 31313-500G
Chrom(III)nitrat Nonahydrat ≥98,0%, Puriss. p.a., Fluka™
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 54,8 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02246
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm