Calciumhydroxid ≥96,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
21181-1KG 21181-5KG 21181-25KG
21181-1KGEA 80.86 EUR
21181-1KG 21181-5KG HONC21181-25KG
Calciumhydroxid ≥96,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Calciumhydroxid
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: Ca(OH)₂
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 580 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96.0 - 102.0 %
Carbonate (as CaCO₃) Max. 4 %
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm