N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
M79603-1L
M79603-2.5L
M79603-20L
M79603-4X4L
M79603-6X1L
M79603-4L
M79603-1LEA
60.3
EUR
M79603-1L
M79603-2.5L
HONCM79603-20L
M79603-4X4L
M79603-6X1L
HONCM79603-4L
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99%, Reagenzqualität
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
C₅H₉NO Siedepunkt: 9,5 %(V) Schmelzpunkt: -24 °C Dichte: 1,028 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS-Nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 0.29 mmHg ( 20 °C) |
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
APHA | Max. 50 |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |
Explosion Limit | 9.5 % |
Autoignition Temperature | 518 °F |
Refractive Index | n20/D 1.47 (lit.) |