N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,7%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
494496-1L 494496-2.5L 494496-200L
494496-1LEA 233.1 EUR
494496-1L 494496-2.5L HONC494496-200L
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,7%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molekulargewicht: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.028 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9.5 %(V)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.7 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Titrable Base Max. 0.001 meq/g
Free alkali (as methylamine) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.00
APHA Max. 20
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)