Kaliumhydrogensulfat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium bisulphate
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
31260-25KG
31260-50KGEA
2668.4
EUR
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
HONC31260-25KG
Kaliumhydrogensulfat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 2.36 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN-Nummer: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.002 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...