Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99-102%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
31293-50KG
31293-1KG
31293-500G
31293-6X1KG
31293-25KG
31293-50KGEA
2320.47
EUR
31293-50KG
31293-1KG
31293-500G
31293-6X1KG
HONC31293-25KG
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99-102%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molekulargewicht: 249.69 g/mol Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen) Schmelzpunkt: 110 °C Dichte: 2.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 20°C) | 3.7 - 4.5 |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Vapor Pressure | 7.3 mmHg ( 25 °C) |