Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
12849-1KG
12849-25KG
12849-100G
12849-2.5KG
12849-500G
12849-6X1KG
12849-1KGEA
97.32
EUR
12849-1KG
12849-25KG
12849-100G
12849-2.5KG
12849-500G
12849-6X1KG
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 ADR: 9,III REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Assay (USP) | 98.5 - 100.5 % |
Loss on drying (250°C) | 35.0 - 36.5 % |
Arsenic (As) | Max. 5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 30 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 4 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) | Max. 0.3 % |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |