Kaliumhydroxid 85-100.5%, Plätzchen, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
06005-25KGEA 326.7 EUR
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
Kaliumhydroxid 85-100.5%, Plätzchen, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1.327 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 85.0 - 100.5 %
Total alkali (as KOH) Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Assay of Potassium (K) Min. 59.9 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying
Water insoluble substances complying
Residual solvents complying