Natriumsulfat, wasserfrei 99,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
13464-50KG
13464-2.5KG
13464-1KG
13464-6X1KG
13464-50KGEA
532.21
EUR
13464-50KG
13464-2.5KG
13464-1KG
13464-6X1KG
Natriumsulfat, wasserfrei 99,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 884 °C Dichte: 2.68 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Loss on drying (130°C) | Max. 0.5 % |
Free acid (as H₂SO₄) | Max. 0.05 % |
Free alkali (as NaOH) | Max. 0.04 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0002 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.03 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Appearance of the solution | complying |
Acidity or alkalinity | complying |
Residual solvents | complying |