Natriummetabisulfit, trocken 98-100,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
31448-50KG
31448-2.5KG
31448-500G
31448-5KG
31448-50KGEA
964.72
EUR
31448-50KG
31448-2.5KG
31448-500G
31448-5KG
Natriummetabisulfit, trocken 98-100,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Natriummetabisulfit
Formel:
Na₂S₂O₅ Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: >150 °C (Zersetzung) Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS-Nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH-Nummer: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 100.5 % |
pH (5 %, 20°C) | 3.5 - 5.0 |
Arsenic (As) | Max. 0.5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Thiosulfate (S₂O₃) | Max. 0.01 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Appearance of the solution | complying |