Natriumhydroxid -Lösung ≥32% in Wasser für die Stickstoffbestimmung (max. 0,0001% N)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L 30531-212KG
30531-1LEA 47.99 EUR
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L HONC30531-212KG
Natriumhydroxid -Lösung ≥32% in Wasser für die Stickstoffbestimmung (max. 0,0001% N)
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.350 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 31.5 - 32.5 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.0001 %