Salpetersäure ≥65%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur. für Bestimmungen mit Dithizon, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
30709-2.5L-GL
30709-1L
30709-1L-GL
30709-2.5L
30709-4X2.5L
30709-4X2.5LGL
30709-4X2.5L-G
30709-190L
30709-35KG
30709-990L
30709-2.5L-GLEA
116.83
EUR
30709-2.5L-GL
30709-1L
30709-1L-GL
30709-2.5L
30709-4X2.5L
30709-4X2.5LGL
30709-4X2.5L-GL
HONC30709-190L
HONC30709-35KG
HONC30709-990L
Salpetersäure ≥65%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur. für Bestimmungen mit Dithizon, Fluka™
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 122 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN-Nummer: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay | 65.0 - 67.0 % |
Density (D 20/4) | 1.390 - 1.410 |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Silver (Ag) | Max. 0.000001 % |
Arsenic (As) | Max. 0.000001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000001 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.000001 % |
Potassium (K) | Max. 0.000005 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000001 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000001 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.00005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.00005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.00005 % |
Suitability for determinations with dithizone | complying |
Residual solvents | complying |