Kaliumpermanganat 0.02 M KMnO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
35186-1L
35186-6X1L
35186-1LEA
64.3
EUR
35186-1L
35186-6X1L
Kaliumpermanganat 0.02 M KMnO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |