Kaliumpermanganat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
223468-25G 223468-500G
223468-25GEA 43.32 EUR
223468-25G 223468-500G
Kaliumpermanganat ≥99,0% ACS, Fluka™
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN-Nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %