Natriumchlorid ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
S9888-2.5KGEA 116.15 EUR
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
Natriumchlorid ≥99,0% ACS, Fluka™
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1,465 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) complying
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.01 %
Chlorate, Nitrate (as NO₃) Max. 0.003 %
Iodide (I) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.004 %