Natriumcyanid ≥95,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
205222-100G
205222-2.5KG
205222-100GEA
105.95
EUR
205222-100G
205222-2.5KG
Natriumcyanid ≥95,0% ACS, Fluka™
Natriumcyanid
Formel:
CNNa Siedepunkt: 1,407 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 563 °C Dichte: 1,600 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003523 CAS-Nummer: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN-Nummer: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,08679 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95.0 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Sulfide (S) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.15 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |
Thiocyanate (SCN) | Max. 0.02 % |