Kaliumbromid für die IR-Spektrophotometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 40950.46 EUR
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Kaliumbromid für die IR-Spektrophotometrie, Fluka™
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1,383 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 734 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)