Kaliumbromid ≥99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), FT-IR-Qualität, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 99.93 EUR
221864-100G 221864-25G
Kaliumbromid ≥99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), FT-IR-Qualität, Fluka™
Kaliumbromid
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Formel: KBr
Siedepunkt: 1,383 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 734 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)