n-Dodecan ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecane
D221104-100ML
D221104-2.5L
D221104-500ML
D221104-100MLEA
44.1
EUR
D221104-100ML
D221104-2.5L
D221104-500ML
n-Dodecan ≥99%, Reagenzqualität
n-Dodecan
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Molekulargewicht: 170.34 g/mol Siedepunkt: 215…217 °C Schmelzpunkt: –9.6 °C Dichte: 0.75 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 47.8 °C) |
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.420 - 1.424 |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 5.96 (vs air) |
Autoignition Temperature | 401 °F |