Iod 99,8-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 392.58 EUR
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
Iod 99,8-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Iod
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 113.5 °C
Dichte: 4.930 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)