Desinfektionsreiniger, SURE®
Lieferant: Diversey
100892312 100892313
DIVY100892312EA 167 EUR
DIVY100892312 141-1576
Desinfektionsreiniger, SURE®
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Konzentrierter Desinfektionsreiniger zur Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen, für den regelmäßigen Gebrauch geeignet.
  • Wirksam bei allen Wasserbedingungen
  • Sehr wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen, bakterizide und levurozide Wirkung
  • Enthält pflanzliche Inhaltsstoffe aus erneuerbaren Quellen
  • Keine Einstufung als Umweltgefährdung, keine Sicherheitswarnungen zum verwendeten Produkt für den Benutzer
Der Desinfektionsreiniger SURE® ist Teil einer einzigartigen Reihe pflanzlicher, zu 100% biologisch abbaubarer Reinigungsprodukte, die professionelle Reinigungsergebnisse liefern – und gleichzeitig sicher für den Menschen und umweltfreundlich sind. Die natürlichen Reinigungsprodukte von SURE® bieten Sicherheit und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
- Durch natürliche Prozesse zersetzt.
- Für das Recycling geeignete Flaschen/Dosen.
Zertifizierungen: OECD 301B. Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auf Goldniveau.
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett.