HPLC-Säulen, NUCLEODUR® PFP
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
760431.20 760431.30 760431.40 760431.46 760433.20 760433.30 760433.40 760433.46 760435.20 760436.20 760436.30 760436.40 760436.46 760438.20 760443.20 760443.30 760443.40 760443.46 760445.46 760446.20 760446.30 760446.40 760446.46 760447.20 760447.30 760447.40 760447.46 760448.20 760448.30 760448.40 760448.46 760449.20 760449.30 760449.40 760449.46 760453.20 760453.30 760453.40 760453.46 760455.46 760456.20 760456.30 760456.40 760456.46 760457.20 760457.30 760457.40 760457.46 760458.20 760458.30 760458.40 760458.46 760459.20 760459.30 760459.40 760459.46 761975.20 761975.30 761976.20 761976.30 761977.20 761977.30
MANA760431.20EA 685 EUR
MANA760431.20 MANA760431.30 MANA760431.40 MANA760431.46 MANA760433.20 MANA760433.30 MANA760433.40 MANA760433.46 MANA760435.20 MANA760436.20 MANA760436.30 MANA760436.40 MANA760436.46 MANA760438.20 MANA760443.20 MANA760443.30 MANA760443.40 MANA760443.46 MANA760445.46 MANA760446.20 MANA760446.30 MANA760446.40 MANA760446.46 MANA760447.20 MANA760447.30 MANA760447.40 MANA760447.46 MANA760448.20 MANA760448.30 MANA760448.40 MANA760448.46 MANA760449.20 MANA760449.30 MANA760449.40 MANA760449.46 MANA760453.20 MANA760453.30 MANA760453.40 MANA760453.46 MANA760455.46 MANA760456.20 MANA760456.30 MANA760456.40 MANA760456.46 MANA760457.20 MANA760457.30 MANA760457.40 MANA760457.46 MANA760458.20 MANA760458.30 MANA760458.40 MANA760458.46 MANA760459.20 MANA760459.30 MANA760459.40 MANA760459.46 MANA761975.20 MANA761975.30 MANA761976.20 MANA761976.30 MANA761977.20 MANA761977.30
HPLC-Säulen, NUCLEODUR® PFP
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® PFP ist eine mit Pentafluorphenylpropyl modifizierte Silicaphase für die HPLC.
  • Hochreines, sphärisches Kieselgel
  • Hydrophobe, polare RP mit einer zusätzlichen aromatischen und sterischen Selektivität
  • Trennmechanismus basierend auf 4 Rückhaltemechanismen (polare Wechselwirkungen, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, π-π-Wechselwirkungen, hydrophobe Wechselwirkungen)
Der Trennmechanismus weist im Vergleich zu klassischen C18-Phasen eine alternative Selektivität auf. Somit ist NUCLEODUR® PFP gut für polare Verbindungen wie Pharmazeutika und Phenole, halogenierte Verbindungen, aromatische und ungesättigte Verbindungen, Isomere und basische Verbindungen geeignet – auch für die LC-MS-Detektion.
EC-Vorsäulen werden für analytische EC-Säulen mit dem Vorsäulenhalter Column Protection System (554-5851) verwendet.