Desinfektionsmittel, ClearKlens Tego® 2000 VT25
Lieferant: Diversey
7509461 100885537
DIVY7509461EA 436 EUR
DIVY7509461 141-1405
Desinfektionsmittel, ClearKlens Tego® 2000 VT25
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Sehr wirksames, aktiv amphoteres Flächendesinfektionsmittel mit einem breiten Spektrum antimikrobieller Aktivität, entwickelt für den Einsatz in sterilen Umgebungen.
  • Gebrauchsfertig, auf 0,2 Mikrometer gefiltert, steril abgefüllt und doppelt verpackt
  • Validierte HPLC-und Titrations-Testmethoden stehen zur Verfügung
  • Kompatibel mit ClearKlens Cleansinald und ClearKlens Bi-Spore als Rotationsverfahren
Tego 2000 should be applied after surfaces have been thoroughly cleaned and rinsed. It can be used for disinfecting floors, walls, utensils and other food preparation equipment and is suitable for use in meat and poultry processors, snack foods, dairies, beverage plants and most other types of food processing operations.
Zertifizierungen: Geprüft gemäß EN 1276, EN 1650 und EN 13697
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.