ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Wellmaxx, Miles, Rob
Lieferant: ELTEN
729451/40 729451/41 729451/42 729451/43 729451/44 729451/45 729451/46 729451/47 729451/48
ELTN729451/40EA 107.9 EUR
ELTN729451/40 ELTN729451/41 ELTN729451/42 ELTN729451/43 ELTN729451/44 ELTN729451/45 ELTN729451/46 ELTN729451/47 ELTN729451/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Wellmaxx, Miles, Rob
Schuhe und Stiefel
Leichte und bequeme ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus hydrophobiertem Rindleder/ hydrophobiertem Nubukleder, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und Zweischichten-TPU/PU-Sohle WELLMAXX.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Überkappe für zusätzlichen Schutz
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC