Simulierte Magensäure (ohne Enzyme) Konzentrat zur Verdünnung zu (NaCl 2 g/L), DILUT-IT® Auflösungsmedium-Konzentrat, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
D020-00EA 31.99 EUR
D020-00 D020-04
Simulierte Magensäure (ohne Enzyme) Konzentrat zur Verdünnung zu (NaCl 2 g/L), DILUT-IT® Auflösungsmedium-Konzentrat, J.T.Baker®
Simulierte Magensäure (ohne Enzyme)
UN-Nummer: 1789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.9 - 2.1 g/l
Assay, Sodium Chloride (NaC₁) (at 26x dilution) 1.9 - 2.1 g/l
pH at 25°C at 26x Dilution 1.15 - 1.25
Does not contain enzyme