DL-Serin (nicht tierischen Ursprungs) 98,5+% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
J21486.A1
J21486.22
J21486.A1EA
1330
EUR
J21486.A1
J21486.22
DL-Serin (nicht tierischen Ursprungs) 98,5+% (Trockenmasse)
DL-Serin
Formel:
C₃H₇NO₃ Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064223 CAS-Nummer: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 14,08460 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) | ≥98.5% |
Chloride Content | ≤0.021% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residue on Ignition | ≤0.1% |
Impurity Content Sulphate (SO₄) | ≤0.05% |
Loss on Drying | ≤0.3% |
Heavy Metals (Pb) | ≤20 ppm |