Natriumchlorid ≥99,0% ACS, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
J21618.A1
J21618.A9
J21618.A7
J21618.36
J21618.A1EA
95
EUR
J21618.A1
J21618.A9
J21618.A7
J21618.36
Natriumchlorid ≥99,0% ACS, ultrarein
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Siedepunkt: 1413 °C Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,165 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay Chlorate and Nitrate (NO₃) | ≤0.003% |
Assay | ≥99.0% |
Residual Halide Bromide (Br) | ≤0.01% |
Residual Halide Iodide (I) | ≤0.002% |
Impurity Content Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Impurity Content Sulphate (SO₄) | ≤0.004% |
Insoluble Material | ≤0.005% |
pH (5%, H₂O, 25 °C) | 5.0 - 9.0 |
Barium (Ba) | Passes Test |
Calcium (Ca) | ≤0.002% |
Heavy Metal (Pb) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.001% |
Potassium (K) | ≤0.005% |