Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥95% (dye-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
J18220.A1 J18220.A7
J18220.A1EA 129 EUR
J18220.A1 J18220.A7
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥95% (dye-Basis)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Schmelzpunkt: ∼206 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN-Nummer: 2926
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) ≥95%
Identification (FTIR) Conforms