L(-)-Äpfelsäure 99+% (durch GC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
J18700.A1
J18700.36
J18700.A1EA
587
EUR
J18700.A1
J18700.36
L(-)-Äpfelsäure 99+% (durch GC)
L(-)-Äpfelsäure
Formel:
C₄H₆O₅ Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 100…106 °C Dichte: 1.6 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS-Nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 14,05707 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥99% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤1.0% |
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) | -26.5 to -30.0° |