Imidazol ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
J17525.A1
J17525.22
J17525.A7
J17525.36
J17525.A1EA
220
EUR
J17525.A1
J17525.22
J17525.A7
J17525.36
Imidazol ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 256 °C Schmelzpunkt: 88…92 °C Dichte: 1.03 g/cm³ Flammpunkt: 145 °C (293 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 14,04912 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) | ≥98.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residual Water | ≤1.0% |
pKa (25 °C) | 6.95 ±0.15 |
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) | ≤10 ppm |
Trace Metal, Iron (Fe) | ≤30 ppm |