Rhodium(III)chlorid -Lösung 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 445 EUR
46523.NJ 46523.NA
Rhodium(III)chlorid -Lösung 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Rhodium(III)chlorid
Formel: Cl₃Rh
MDL Number: MFCD00011204
CAS-Nummer: 10049-07-7
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8188