N-Acetyl-L-isoleucine 98% (durch HPLC)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Ac-Ile-OH, N-Acetyl-L-Isoleucine, (2S,3S)-2-Acetamido-3-methylpentanoic acid

H66771.06 H66771.14
H66771.06EA 80 EUR
H66771.06 H66771.14
N-Acetyl-L-isoleucine 98% (durch HPLC)
N-Acetyl-L-isoleucine
Formel: C₈H₁₅NO₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066072
CAS-Nummer: 3077-46-1
EINECS: 221-364-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (HPLC) 97.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR