Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate ≥98% (Ti-Basis), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
14007-1KG 14007-6X1KG
SIAL14007-1KGEA 102 EUR
SIAL14007-1KG SIAL14007-6X1KG
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate ≥98% (Ti-Basis), Sigma-Aldrich®
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate
Formel: K₂[TiO(C₂O₄)₂]·2H₂O
MDL Number: MFCD00150592
CAS-Nummer: 14402-67-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Ti basis) ≥98%
Iron (Fe) ≥98%
Potassium (K) ≤26%
Titration with KMnO₄ ≥90.0%