Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) ≥92,0% Mn 250 inhibiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
475629-100ML
475629-500ML
SIAL475629-100MLEA
77.1
EUR
SIAL475629-100ML
SIAL475629-500ML
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) ≥92,0% Mn 250 inhibiert, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Formel:
CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ Dichte: 1,11 g/ml (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00081876 CAS-Nummer: 26570-48-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index | n20/D 1.463 |
Ω-end | Acrylate |
α-end | Acrylate |
Water (by Karl Fischer) | ≤1.00% |
Acid value | ≤1.00 (mg KOH/g) |
Color test | ≤200 APHA |
Inhibitor (MEHQ) | 80 - 120 ppm |
Purity | ≥92.0% |
Proton NMR Spectra | Conforms to Structure |
Polymer Architecture (Shape) | Linear |
Polymer Architecture (Functionality) | Homobifunctional |
Reaction Suitability (Reagent Type) | Cross-linking Reagent |
Reaction Suitability (Reaction Type) | Polymerisation Reactions |