N-Fmoc-L-alanine 95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (-)-N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-L-alanine, Fmoc-L-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (-)-L-Alanine, N-FMOC protected, (-)-FMOC-L-Ala-OH, (2S)-(-)-2-Aminopropanoic acid, N-FMOC protected, Fmoc-Ala-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
531480-25G 531480-5G 531480-100G
SIAL531480-25GEA 45.4 EUR
SIAL531480-25G SIAL531480-5G SIAL531480-100G
N-Fmoc-L-alanine 95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-alanine
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Molekulargewicht: 311.34 g/mol
Schmelzpunkt: 147…153 °C (Lit.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037139
CAS-Nummer: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum Conforms to structure
Proton NMR spectrum Conforms to structure
Optical rotation (C=1%, DMF) -20 to -16°
Purity (HPLC) ≥94.0%
Water (by Karl fischer) ≤6.0%