FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin 98% (durch HPLC)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH

H59730.06 H59730.14
H59730.06EA 67.8 EUR
H59730.06 H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin 98% (durch HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin
Formel: C₂₈H₂₉NO₅
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037129
CAS-Nummer: 71989-38-3
EINECS: 276-262-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (HPLC) >97.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR