O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine, N-a-Fmoc-O-t-butyl-L-serine, Fmoc-Ser(tBu)-OH, O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-serine
H59422.06
H59422.14
H59422.06EA
60.9
EUR
H59422.06
H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (durch HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formel:
C₂₂H₂₅NO₅ Molekulargewicht: 383.44 g/mol Schmelzpunkt: 127…130 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037127 CAS-Nummer: 71989-33-8 EINECS: 276-260-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) | Min. 97.5% |