5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
H59169.06
H59169.14
H59169.06EA
79.8
EUR
H59169.06
H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (durch HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formel:
C₂₄H₂₇NO₆ Schmelzpunkt: 83…90 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037135 CAS-Nummer: 71989-18-9 EINECS: 276-253-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) | Min. 97.5% |