ESD-Sicherheitsstiefel, Schlaufen-Schnür-System, Safeguard, Jonte
Lieferant: ELTEN
78691/40 78691/43 78691/38 78691/45 78691/44 78691/39 78691/47 78691/41 78691/42 78691/37 78691/46
ELTN78691/40EA 116.9 EUR
ELTN78691/40 ELTN78691/43 ELTN78691/38 ELTN78691/45 ELTN78691/44 ELTN78691/39 ELTN78691/47 ELTN78691/41 ELTN78691/42 ELTN78691/37 ELTN78691/46
ESD-Sicherheitsstiefel, Schlaufen-Schnür-System, Safeguard, Jonte
Schuhe und Stiefel
Metallfreie ESD-Winterstiefel aus Rindleder/hydrophobiertem Nubukleder und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit geschlossener, gepolsterter Lasche, Reflexmaterial und grobstolliger PU/PU-Sohle SAFEGUARD.
  • Warmfutter
  • Ganzflächige Warmvlies-ESD-Einlegesohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes
  • PU-Spitzenschutzkappe schützt das Lederobermaterial
  • Kombination aus Schnürsenkel und Reißverschluss
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Extraweite Passform, Metallfreie Ausstattung
Geeignet für feuchte und kalte Umgebungen.
Farbe: Schwarz/grau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S3, SRC, CI