Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Sander XXT
Lieferant: ELTEN
769731/36 769731/37 769731/38 769731/39 769731/40 769731/41 769731/42 769731/43 769731/44 769731/45 769731/46 769731/47 769731/48 769731/35 769731/49
114-8435EA 97.9 EUR
114-8435 114-8436 114-8437 114-8438 114-8439 114-8440 114-8441 114-8442 114-8443 114-8444 114-8445 114-8446 114-8447 ELTN769731/35 ELTN769731/49
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Sander XXT
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), einer gepolsterten Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle (Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • TPU-Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC